Learn More
Gardner Denver Welch™ Kit de connexion pour évaporateur rotatif
Code produit 13514920 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pompes à membrane pour produits chimiques
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
13514920 Pompes à membrane pour produits chimiques 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13514920 Fournisseur Gardner Denver Welch™ Code fournisseur 112575
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-12-2026
Utilisé pour les pompes à membrane pour produits chimiques.
  • Connexion facile de la pompe aux évaporateurs rotatifs standard
  • Comprend un tuyau à vide 18/8 x 5 (1,5 m), de l’eau de refroidissement, un tuyau de raccord pour refroidisseur et des pinces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit de connexion pour évaporateur rotatif
À utiliser avec (équipement) Pompes à membrane pour produits chimiques