Learn More
Cole-Parmer™ Évaporateur rotatif Stuart™, condenseur en serpentin diagonal
Code produit 15876202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15876202 2 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15876202 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1634057
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3645.00€
    3306.21€ / 1 pièces
    Économisez 338.79€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Évaporateur rotatif numérique compact, avec verrerie diagonale, idéal pour l’extraction de solvants dans une hotte de laboratoire lorsqu’il existe des restrictions de hauteur.
  • Contrôle numérique
  • Orientation pour gaucher ou droitier
  • Mécanisme de levage simple et compensé
  • PTFE / voie d’écoulement des liquides en verre pour inertie chimique
  • Joint hermétique en PTFE imprégné de graphite durable
  • Système d’éjection de tube à vapeur et de flacon efficace
Un évaporateur rotatif est une unité de distillation qui intègre un condenseur efficace avec un flacon pour échantillon rotatif. Étant donné que le flacon contenant le solvant est en rotation, il ne cesse de transférer une fine couche de liquide sur l’ensemble de la surface interne. Ceci offre une très grande surface d’évaporation. L’échantillon ou le ballon florentin peut en outre être chauffé par un bain accessoire pour accélérer le processus. Le système a été entièrement conçu pour être étanche au vide et une pompe à vide accessoire peut être connectée pour réduire la pression totale et donc le point d’ébullition de votre échantillon.
L’unité est également livrée avec un système de dépression facile à utiliser et un système d’alimentation continue, qui permet de prélever davantage de solvant du ballon florentin rotatif sans avoir à interrompre l’opération.
  • L’évaporateur rotatif RE400 est fourni avec un condenseur en verre en diagonale pour les distillations standard.
  • Kit de verre 400
    Condenseur en serpentin diagonal, tube à vapeur pour condenseur en diagonale, flacon récepteur de 1000 ml, ballon florentin de 1000 ml, tube d’alimentation avec robinet d’arrêt, joint à vide, clip de joint conique, clip de joint sphérique.
Spécification
Vide max. 3 mmHg
Tension 100/240 V
Capacité (métrique) 2 L
Vitesse 10 à 310 tr/min
Affichage Numérique
Type du moteur CC sans balais
Type de condenseur Diagonale
Type à flacon compatible Échantillon :TS29/38 en forme de poire, récepteur :Flacon rond S35/20
Dimensions (L x l x H) 385 x 335 x 470 à 610 mm
Certifications CE
Garantie 3 ans
Fréquence 50/60 Hz