Learn More
IKA™ Évaporateur rotatif RV 10 auto pro V-C Complete, fiche UE
GREENER_CHOICE
Code produit 17501325 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17501325 4 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17501325 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010007353
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14729.00€
    13716.00€ / 1 pièces
    Économisez 1013.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’ensemble RV 10 auto pro V-C Complete est la solution complète pour configurer votre évaporateur rotatif. Il comprend l’évaporateur rotatif RV 10 auto, le bain chauffant HB numérique, la pompe à vide VACSTAR numérique et le refroidisseur à recirculation
En plus de l’évaporateur rotatif RV 10 auto, l’ensemble comprend le bain chauffant HB numérique avec une capacité de 4 litres, la pompe à vide VACSTAR numérique et le refroidisseur à recirculation RC 2 lite.
  • Le RV 10 auto est le produit phare de la gamme d’évaporateurs rotatifs IKA.
  • Entre autres fonctions, il s’appuie sur son fonctionnement innovant et intuitif via un écran graphique couleur TFT brillant, un contrôleur de vide intégré, une surveillance de l’eau de refroidissement et des normes de sécurité sophistiquées.
  • Le RV 10 auto offre toutes les caractéristiques pour un fonctionnement efficace, sûr et économique.Cela comprend la régulation automatique du vide et de la quantité d’eau de refroidissement.
  • Le cycle de nettoyage à réglage individuel du contrôleur de vide réduit l’intervalle de maintenance et prolonge en même temps la durée de vie du système.
  • Tous les composants et connexions nécessaires au fonctionnement sont inclus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Profondeur (métrique) 440 mm
Hauteur (métrique) 430 mm
Vide max. 1 bar
Poids (métrique) 21,5 kg
Tension 110 V
Largeur (métrique) 500 mm
Capacité (métrique) 4 L
Vitesse 5 à 280 tr/min
Plage de températures (métrique) 5 °C à 40 °C
Affichage Écran TFT
À utiliser avec (application) Distillation
Surface de refroidissement 1500 cm2
Type du moteur DC
Puissance 1400 W
Type de condenseur Vertical, revêtu
Indice IP IP20
Précision de la température ±1 K
Capacité de chauffe (impériale) Température ambiante jusqu’à 180°C
Garantie 2 + 1 ans
Type Évaporateur rotatif à levage motorisé
Fréquence 50/60 Hz
Type de prise Fiche UE