Learn More
Pyrex™ Adaptateur anti-éclaboussures pour évaporateur rotatif Quickfit™
Code produit 15577960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Rétreint:
Cône : 19/26, fiche : 29/32
Cône : 24/29, fiche : 29/32
Cône : 29/32, fiche : 29/32
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Rétreint Conditionnement
15577960 Cône : 19/26, fiche : 29/32 5 pièces
12994065 Cône : 24/29, fiche : 29/32 1 pièce
12904075 Cône : 29/32, fiche : 29/32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15577960 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur SH15/19
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00€
    772.77€ / 5 pièces
    Économisez 67.23€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-03-2027
Protège des produits moussants qui peuvent s’infiltrer dans un condenseur. L’adaptateur antiéclaboussures pour évaporateur rotatif Pyrex™ Quickfit™ est doté d’un mécanisme antimontée.
  • Pour une utilisation avec évaporateurs rotatifs
  • Empêche les liquides de pénétrer dans le condenseur
  • Utile pour les liquides qui ont tendance à mousser
  • Les têtes antiéclaboussures sont dotées d’une prise 29/32
Spécification
Description Antimontée
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs
Quantité 1 chacun
Rétreint Cône : 19/26, fiche : 29/32
Volume (métrique) 150 mL