Learn More
Nabertherm Four tubulaire rotatif, série RSRB 120 avec régulateur P470
Tous les produits Nabertherm ProduitsDescription
- Température maximale : 1100°C
- Thermocouple de type K
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Four tubulaire conçu comme modèle de table avec réacteur en verre de quartz à ouverture bilatérale, et doté d’extrémités coniques
- Le réacteur est retiré pour vider le four tubulaire rotatif. L’entraînement sans courroie et le caisson du four à charnière (température d’ouverture < 180°C) permettent de réaliser un retrait facile
- Entraînement réglable d’environ 2-45 tr/min
- Appareillage de connexion et unité de commande séparé du four dans une armoire murale ou sur pied
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
| max. (métrique) | 1100°C |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 525 x 1645 x 440 mm |
| Longueur (métrique) | 1000 mm |
| Diamètre (métrique) Tube de procédé | 106 mm |
| Poids (métrique) | 125 kg |