Learn More
Welch ILMVAC™ Pompe à aube rotative
Code produit 11969078 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
183/220 l/min
96,7/110 l/min
Pression maximale:
35 mbar
60 mbars
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Pression maximale unitSize
11969078 183/220 l/min 35 mbar 1 pièce
10285789 96,7/110 l/min 60 mbars 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11969078 Fournisseur Welch ILMVAC™ Code fournisseur 322003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Withstands large amounts of water vapor in the vacuum pump’s inlet vapor stream. Welch ILMVAC™ Rotary Vane Pump is low maintenance, compact, and exceptionally quiet.
Pompe à palettes
• Pompe à palettes
• Inclus avec bague de centrage et collier de serrage à l'aspiration et au refoulement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Puissance (CV) 550 w
Dimensions (L x l x H) 180 x 500 x 280 mm
Modèle P12Z
Poids (métrique) 27 kg
Débit 183/220 l/min
Fréquence 50/60 Hz
Type de pompe Rotary Vane Vacuum Pump
Applications Backing Pump
Pression maximale 35 mbar