Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à palettes rotatives RE 6
GREENER_CHOICE
Code produit 17829826 Tous les produits Vacuubrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
17829826 CEE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17829826 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 20797160
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La pompe à palettes rotatives RE 6 offre d'excellentes performances dans un format compact - même avec le ballast de gaz ouvert, elle permet un très bon vide limite.
  • Débits élevés même à des niveaux de vide proches du vide limite
  • Haute tolérance à la vapeur d’eau grâce à un ballast à gaz efficace ; très bon vide limite, même avec un ballast à gaz
  • Étanche au vide au niveau de l’arrêt ; la vanne anti-rétroaspiration externe n’est pas nécessaire
  • Grand volume d’huile : Intervalles longs entre les changements d’huile
  • Facilité d’entretien grâce à la conception télescopique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 0,1 bar
Type de bouchon CEE
Débit 5,7 metros³ /hora.
Type de pompe Pompe à vide rotative
Classification du boîtier IP40
Applications Chambre de dégazage, de lyophilisation, de dilution fine et de sécheresse
Pression maximale 1,1 bars
Tension 230 V