Learn More
Edwards Vacuum™ Pompes à vide rotatives à palettes
Code produit 10015450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
RV3
RV5
Tension:
110 à 120/230 V
110 à 230 V
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Tension Conditionnement
10015450 RV3 110 à 120/230 V 1 pièce
10005450 RV5 110 à 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10015450 Fournisseur Edwards Vacuum™ Code fournisseur A65201903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4233.59€
    3340.05€ / 1 pièces
    Économisez 893.54€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Délivre une excellente pression de vide limite, des vitesses de pompage élevées et des capacités supérieures de manipulation de la vapeur avec un fonctionnement silencieux. Les pompes à vide rotatives à palettes Edwards™ sont équipées d’un interrupteur unique de sélection de mode permettant leur utilisation dans les applications à vide élevé ou à haut débit.
  • Double fréquence : 110-120 V ou230 V, 50/60 Hz
  • Très silencieux : la pression sonore à1 m est 48 dB(A)
  • Conception robuste : meilleure manipulation des vapeurs d’eau, 290 g/h à des pressions de vapeur jusqu’à 80 mbar
  • Vanne d’entrée intégrée : la vanne d'arrêt à action rapide empêche l’aspiration inverse d’huile en cas de coupure de courant
  • Accessoires disponibles :buse d’échappement et câble secteur
  • Applications : appareils d’analyse, cryogénie, fours, dépôt de couches minces, physique des hautes énergies, étuves à vide, évaporation, évaporateurs rotatifs, lyophilisation, forces centrifuges, formage sous vide, appareil de distillation/d’extraction, filtration, hottes/boîte à gants, imprégnation, systèmes à vide élevé de secours.
Spécification
Description à deux étages, à bain d'huile, à palettes coulissantes
Modèle RV3
Niveau sonore 48 dBA
Température (métrique) Max 40°C
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 225 mm
Type de pompe Pompe à vide à aube rotative
Capacité d’huile 0.7 L
Applications Dépôt de couches minces
Pression maximale 3,0 x 10-2 mbar
Tension 110 à 120/230 V