Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Latex Rotascreen
Code produit 17343211 Tous les produits Novacyt Group Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 flacons (2,5 ml, 2,5 ml, 1,5 ml, 50 ml)
Conditionnement:
25 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17343211 4 flacons (2,5 ml, 2,5 ml, 1,5 ml, 50 ml) 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17343211 Fournisseur Novacyt - Microgen Bioproducts Code fournisseur M80CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Microgen Bioproducts Rotascreen Latex - Test d’agglutination au latex rapide et simple pour la détection de l’antigène rotavirus.
  • Un test d’agglutination au latex simple pour la détection de l’antigène adénovirus dans les échantillons fécaux.
Spécification
Certifications/Conformité ISO13485 ISO9001
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Coffrets de témoins Contrôle positif M80c - 1,0 ml
Marquage CE Oui
Clia Complexity CLIA non dérogatoire
Substances à analyser détectables Anticorps anti-rotavirus de lapin
Format 4 flacons (2,5 ml, 2,5 ml, 1,5 ml, 50 ml)
Type d’échantillon Suspension d’échantillons fécaux
Sensibilité 0,97
Type Test d’agglutination au latex
À utiliser avec (application) Détection de l’antigène rotavirus dans les échantillons fécaux
À utiliser avec (équipement) Tubes à centrifuger, à bouchon ou à vis de laboratoire
Comprend 50 tests
Matériau Flacons compte-gouttes en polyéthylène
Nbre de réactions 2/test
Groupe d’organismes Animale
Type d’emballage Carton
Quantité 4 flacons (2,5 ml, 2,5 ml, 1,5 ml, 50 ml)
Type de réactif M80a - Réactif de test - 2,5 ml - Contient des particules de latex sensibilisées aux anticorps de rotavirus (lapin)
Espèces Rotavirus
Spécificité 0,97
Classe d’organisme cible Eucaryote
Heure du test 12 minutes