Learn More
Scientific Industries Rotateur/Rocker Genie Roto-Shake
Code produit 13488186 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
5 à 35 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
13488186 5 à 35 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13488186 Fournisseur Scientific Industries Code fournisseur 5160305
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le Genie Roto-Shake Rotator/Rocker, doté d'une plateforme multi-actions, effectue des mouvements de bascule ou de rotation. Les bandes magnétiques en acier inoxydable et les plaques de montage à ressort offrent une variété de configurations pour différentes applications. Sa large plage de températures ambiantes est idéale pour une utilisation dans les chambres froides et les incubateurs.
  • Vous pouvez désormais proposer une multitude d'options de secouage pour vos applications grâce à l'ajout de cette unité de secouage tout-en-un.
  • Il passe facilement du mode bascule au mode rotation, et la plateforme magnétique peut être retirée et remplacée par une plateforme vibrante orbitale 3D.
  • Un simple réglage mécanique modifie la fonction du basculeur/rotateur.
  • L'élément mobile de ce vibreur est un disque double face de 8 in. L x 13,5 in Plateforme en acier inoxydable L.
  • Cela permet d'utiliser une large gamme d'accessoires qui se montent selon diverses configurations pour différentes applications.
  • Utilisez des bandes magnétiques en acier inoxydable pour monter directement les tests/lavages de transfert sur membrane sur la plateforme.
  • La plateforme de fixation antidérapante en métal pour plateaux et les plaques de montage à ressort autoclavables pour tubes de trois tailles différentes se fixent magnétiquement à la plateforme.
  • La plateforme en acier inoxydable est facile à nettoyer et à décontaminer.
  • Comme l'agitateur maintient des vitesses fixes entre 0 et 38 °C, il convient à une utilisation dans les chambres froides et les incubateurs.
  • Pour une capacité supérieure, commandez les kits d'extension séparément.
Spécification
Angle d’oscillation ± 10°
Capacité de charge (métrique) 4,5 kg
Angle d’inclinaison ±10°
Vitesse de rotation 5 à 35 tr/min
Alimentation électrique 240 V
Tension 240 V
Plage de températures (métrique) 38°C
Capacité de charge (impériale) 9.9 lb.
Plage de températures (impériale) 100,4 °F
Fréquence 50/60 Hz
Dimensions (L x l) de la plateforme 342 x 203,2 mm
Longueur (impériale) de la plateforme 13,5 in
Longueur (métrique) de la plateforme 342 mm
Largeur (impériale) 19,9 in
Largeur (impériale) de la plateforme 8 in
Largeur (métrique) 505 mm
Largeur (métrique) de la plateforme 203,2 mm
Poids à l’expédition (impériale) 9.9 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 4,5 kg