Learn More
Scientific Industries Rotator Genie, plateforme magnétique
Code produit. 11391474
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Prise UK
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11391474
Marque: Scientific Industries 83041337
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La plateforme magnétique Rotator Genie est un rotateur de laboratoire robuste et polyvalent doté d’une plateforme magnétique conçue pour accepter diverses plaques à clip magnétique (vendues séparément) afin de contenir une grande variété de récipients.Conçue pour s’adapter à la plupart des incubateurs et chambres froides.
  • Contient une grande variété de tubes, flacons, microplaques, sachets et récipients de forme particulière à n’importe quel angle
  • La plateforme magnétique est dotée d’un système de plaques à clip unique
  • Peut être utilisé dans les chambres froides et les incubateurs (à l’exception des incubateurs CO2)
  • Conçu de manière unique pour une large sélection de mouvements réglables du roulement délicat au mélange à rotation complète puissant
  • Le moteur de qualité à fonctionnement continu assure un fonctionnement silencieux et fluide.
  • Garantie 2 ans
Spécification
Vitesse de rotation 5 à 35 tr/min
Alimentation électrique 0,25 A, 50 Hz, 230 V
Type de produit Agitateur rotatif magnétique
Certifications/Conformité CE
Type de bouchon Prise EU
Dimensions (L x l) de la plateforme 29,2 x 31,8 cm (11,5 x 12,5 in)
Dimensions (L x l x H) 40,1 x 17,8 x 40,1 cm (15,8 x 7,0 x 15,8 in)
Poids à l’expédition (impériale) 13 lb
Poids à l’expédition (métrique) 5,9 kg
À utiliser avec (application) Rotation pour presque tous les récipients
Gamme de produits Agitateur rotatif Genie