Learn More
Scientific Industries Rotator Genie, plateforme magnétique
Code produit 15819645 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Prise UK
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
15819645 Prise UK -
11391474 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15819645 Fournisseur Scientific Industries Code fournisseur 83041336
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00€
    949.80€ / 1 pièces
    Économisez 80.20€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
La plateforme magnétique Rotator Genie est un rotateur de laboratoire robuste et polyvalent doté d’une plateforme magnétique conçue pour accepter diverses plaques à clip magnétique (vendues séparément) afin de contenir une grande variété de récipients.Con
  • Contient une grande variété de tubes, flacons, microplaques, sachets et récipients de forme particulière à n’importe quel angle
  • La plateforme magnétique est dotée d’un système de plaques à clip unique
  • Peut être utilisé dans les chambres froides et les incubateurs (à l’exception des incubateurs CO2)
  • Conçu de manière unique pour une large sélection de mouvements réglables du roulement délicat au mélange à rotation complète puissant
  • Le moteur de qualité à fonctionnement continu assure un fonctionnement silencieux et fluide.
  • Garantie 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation 5 à 35 tr/min
Alimentation électrique 0,25 A, 50 Hz, 230 V
Type de produit Agitateur rotatif magnétique
Certifications/Conformité CE
Type de prise Prise UK
Dimensions (L x l) de la plateforme 29,2 x 31,8 cm (11,5 x 12,5 in)
Dimensions (L x l x H) 40,1 x 17,8 x 40,1 cm (15,8 x 7,0 x 15,8 in)
Poids à l’expédition (impériale) 13 lb
Poids à l’expédition (métrique) 5,9 kg
À utiliser avec (application) Rotation pour presque tous les récipients
Gamme de produits Agitateur rotatif Genie