Learn More
Heidolph™ Pompe à vide Rotavac Valve Tec
Code produit. 11791649 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Type de pompe:
Pompe à vide à membrane
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11791649
Marque: Heidolph™ 5910016000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The Hei-VAC Valve Tec, Valve-Regulated Vacuum Pump is recommended for solvents with low or medium boiling points. Vacuum controlled via valve-operated or manual vacuum controller. Vacuum valve required to fit Hei-VAP Expert Control/Hei-VAP Ultimate Control rotary evaporators.
Pompe Rotavac valve tec control
• 12l/min 12 mbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 12 mbar
Comprend Power Cord, Instruction Manual, Warranty Card
Dimensions (L x l x H) 145 x 315 x 169 mm
Description Valve-Regulated Vacuum Pump
Matériau PTFE, ETFE, FFKM
Niveau sonore 40 dB
Température (métrique) de stockage -10 to +60 °C
Puissance 80 W
Poids (métrique) 6 kg
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max +40°C
Température (métrique) min. +10°C
Fréquence 50/60 Hz
Type de pompe Pompe à vide à membrane
Classification du boîtier IP 42
Température (impériale) min. 50°F
Nbre d’étapes 2
Tension 230 V
Afficher plus Afficher moins
Condenser not included.