Learn More
Heidolph™ Condenseur pour contrôle Rotavac Vario
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Température (métrique) Max:
40°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
Condenseur pour contrôle Hei-VAC Vario, Vario Tec et Vario Station
Spécification
Spécification
| Description | Condenseur |
| Température (métrique) Max | 40°C |
| Température (métrique) min. | 10°C |
| À utiliser avec | Unité de contrôle / pompage Rotavac Vario |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Classification du boîtier | IP20 |
| Tension | 115 V |