Learn More
BUCHI Rotavapor Système d'évaporateur rotatif dynamique R-300
Code produit 18850072 Tous les produits Buchi Produits
Change view
Click to view available options
Comprend:
Condenseur secondaire
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
18850072 Condenseur secondaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18850072 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11SR300261VS01
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Caractéristiques : automatisation complète, opération guidée par méthodes, enregistrement des données et représentation graphique en temps réel pour les applications d’évaporation rotative. Rotavapor Les systèmes d'évaporateurs rotatifs Dynamic R-300 répondent aux exigences les plus élevées en matière de facilité d'utilisation et de reproductibilité.
  • Easy to use with touch screen providing all process parameters at a glance
  • Guided operation with programmable methods including push notifications on mobile devices when manual interaction is required
  • Unattended automatic operation thanks to the AutoDest™ and foam sensor
  • No harmful emissions due to post-pump secondary condenser with optional level sensor that alerts potential overflow of the receiving flask
  • Instant start thanks to automatic and dynamic pressure adjustment without waiting until heating bath and chiller reach their set temperature
  • Charting of all process parameters even remotely on mobile devices
  • Efficient operation and increased sustainability with centrally controlled recirculating chiller and speed controlled vacuum pump
  • Comprehensive recording of all process parameters on SD card for easy analysis on Microsoft Excel
  • Push notification in case of an unexpected event
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Vitesse 10 à 280 tr/min
Plage de températures (métrique) 20°C à 220°C
Matériau (revêtement) Traitement de sécurité (P+G)
Comprend Condenseur secondaire
Type Évaporateur rotatif
Joint conique standard SJ29/32