Learn More
BUCHI Contrôleur et interface de vide Rotavapor I-300
Code produit 17274694 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Pro
Étalon
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
17274694 Étalon 1 pièce
17284694 Pro 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17274694 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11I300P40
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’interface BUCHI I-300 contrôle tous les paramètres de distillation d’un système Rotavapor R-300, y compris la pompe à vide V-300 en option et les refroidisseurs de la série F-3XX.
  • Intégration facile et rapide dans un Rotavapor Système R-300 à tout moment
  • Contrôle central de tous les paramètres de processus, comme la vitesse de rotation, la température (le chauffage, le refroidissement, la vapeur) et la pression
  • Surveillance à distance depuis un smartphone, y compris les messages envoyés directement et l’affichage en temps réel
  • Modes : manuel, minuteur, continu
  • La flexibilité de l’interface permet une installation facile et un fonctionnement pratique à partir de plusieurs positions :
    • Rotavapor poignée
    • Pompe à vide
    • Hotte d’aspiration ou paroi de paillasse de laboratoire
  • Fonctionnement autonome pour le contrôle local d’un système de vide central
  • Traitement parfaitement synchronisé grâce à l’évaporateur rotatif contrôlé de manière centralisée, au bain chauffant, à la pompe à vide à vitesse contrôlée et au refroidisseur / recycleur
  • Fonctionnement sans surveillance (en option) :
    • Distillation automatique avec le capteur AutoDest
    • Capteur en mousse pour les échantillons moussants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tubulures à vide
Comprend Kit pour R-21x/V-7x0
Modèle Étalon