Learn More
BUCHI Rotavapor Ensemble de vitrage de condenseur vertical R-100
Code produit 12628979 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (revêtement):
Revêtement de sécurité P+G
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (revêtement) Conditionnement
12628979 Revêtement de sécurité P+G 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12628979 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11057057
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Ensemble de verre de condenseur vertical pour Rotavapor R-100, 1500 cm 2 . Pour les distillations standard, à utiliser avec un refroidisseur à recirculation ou de l'eau du robinet. Comprend un flacon de réception de 1 litre, la tubulure nécessaire et un collier de serrage à rotule.
  • Comprend un flacon de réception (1 L), un tube et une pince à rotule
  • Ne comprend PAS de flacon d'évaporation, de joint d'étanchéité sous vide, de conduit de vapeur ni de support de condenseur.
  • À utiliser avec Rotavapor R-100, R-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type Condenseur vertical
À utiliser avec (équipement) Rotavapor R-100, R-3
Comprend Flacon de réception (1 L), tube et collier à rotule
Matériau (revêtement) Revêtement de sécurité P+G
Volume (métrique) 1000 mL