Learn More
BUCHI Rotavapor™ Évaporateur rotatif R-180
Code produit 31525894 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de condenseur:
Bobine verticale
Piège à froid
Type de contrôleur:
Aucun
I-180
Joint conique standard:
24/40
29/32
Type de vide:
Aucun
V-180
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de condenseur Type de contrôleur Joint conique standard Type de vide unitSize
31525894 Bobine verticale Aucun 29/32 Aucun 1 pièce
31525896 Piège à froid Aucun 29/32 Aucun 1 pièce
31525897 Piège à froid I-180 29/32 V-180 1 pièce
31525891 Bobine verticale I-180 29/32 V-180 1 pièce
31525890 Piège à froid Aucun 24/40 Aucun 1 pièce
31525893 Piège à froid I-180 24/40 V-180 1 pièce
31525895 Bobine verticale Aucun 24/40 Aucun 1 pièce
31525892 Bobine verticale I-180 24/40 V-180 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 31525894 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11SR18011V001
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le Rotavapor™ Le R-180 est un système fiable et efficace pour l'évaporation quotidienne, doté de commandes numériques, d'une capacité de flacon d'évaporation allant jusqu'à 3 L et d'un bain sans fil. Un écran rotatif et une poignée de levage électronique ergonomique permettent de positionner le R180 de 0 à 90 degrés.° pour gagner de la place dans votre laboratoire.
  • Ascenseur électronique avec fonction de secours en cas de panne de courant
  • Quatre options de condenseur à revêtement de sécurité
  • Bouteille isotherme de 3 L pour le bain sans fil
  • Positionnement flexible dans la hotte aspirante
  • Indice de protection IP42 contre les projections d'eau
  • Option de mode ECO pour l'arrêt automatique après une période d'inactivité.
  • Facile à installer et à entretenir
  • Les systèmes comprennent un contrôleur de vide et une pompe à vide quasi silencieuse et résistante aux produits chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 220/240 V
Capacité (métrique) 3 L
Vitesse 10 à 330 tr/min
Plage de températures (métrique) Température ambiante jusqu'à 95 °C
Type de vide Aucun
Type de condenseur Bobine verticale
Indice IP IP42
Type de contrôleur Aucun
Certifications UL/CSA, CE, CB
Type Évaporateur rotatif
Joint conique standard 29/32