Learn More
BUCHI Rotavapor™ Évaporateur rotatif R-180
Code produit 31525896 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de condenseur:
Bobine verticale
Piège à froid
Type de contrôleur:
Aucun
I-180
Joint conique standard:
24/40
29/32
Type de vide:
Aucun
V-180
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de condenseur Type de contrôleur Joint conique standard Type de vide unitSize
31525896 Piège à froid Aucun 29/32 Aucun 1 pièce
31525897 Piège à froid I-180 29/32 V-180 1 pièce
31525894 Bobine verticale Aucun 29/32 Aucun 1 pièce
31525891 Bobine verticale I-180 29/32 V-180 1 pièce
31525890 Piège à froid Aucun 24/40 Aucun 1 pièce
31525893 Piège à froid I-180 24/40 V-180 1 pièce
31525895 Bobine verticale Aucun 24/40 Aucun 1 pièce
31525892 Bobine verticale I-180 24/40 V-180 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31525896 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11SR18011C001
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Rotavapor™ Le R-180 est un système fiable et efficace pour l'évaporation quotidienne, doté de commandes numériques, d'une capacité de flacon d'évaporation allant jusqu'à 3 L et d'un bain sans fil. Un écran rotatif et une poignée de levage électronique ergonomique permettent de positionner le R180 de 0 à 90 degrés.° pour gagner de la place dans votre laboratoire.
  • Ascenseur électronique avec fonction de secours en cas de panne de courant
  • Quatre options de condenseur à revêtement de sécurité
  • Bouteille isotherme de 3 L pour le bain sans fil
  • Positionnement flexible dans la hotte aspirante
  • Indice de protection IP42 contre les projections d'eau
  • Option de mode ECO pour l'arrêt automatique après une période d'inactivité.
  • Facile à installer et à entretenir
  • Les systèmes comprennent un contrôleur de vide et une pompe à vide quasi silencieuse et résistante aux produits chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 220/240 V
Capacité (métrique) 3 L
Vitesse 10 à 330 tr/min
Plage de températures (métrique) Température ambiante jusqu'à 95 °C
Type de vide Aucun
Type de condenseur Piège à froid
Indice IP IP42
Type de contrôleur Aucun
Certifications UL/CSA, CE, CB
Type Évaporateur rotatif
Joint conique standard 29/32