Description
- Ascenseur électronique avec fonction de secours en cas de panne de courant
- Quatre options de condenseur à revêtement de sécurité
- Bouteille isotherme de 3 L pour le bain sans fil
- Positionnement flexible dans la hotte aspirante
- Indice de protection IP42 contre les projections d'eau
- Option de mode ECO pour l'arrêt automatique après une période d'inactivité.
- Facile à installer et à entretenir
- Les systèmes comprennent un contrôleur de vide et une pompe à vide quasi silencieuse et résistante aux produits chimiques.
Spécification
Spécification
| Tension | 220/240 V |
| Capacité (métrique) | 3 L |
| Vitesse | 10 à 330 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante jusqu'à 95 °C |
| Type de vide | V-180 |
| Type de condenseur | Piège à froid |
| Indice IP | IP42 |
| Type de contrôleur | I-180 |
| Certifications | UL/CSA, CE, CB |
| Type | Système d’évaporateur rotatif |
| Afficher plus |