Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 avec ensemble en verre diagonal, levage électronique
Code produit 15561090 Tous les produits Buchi Produits
Change view
Click to view available options
Matériau (revêtement):
Revêtement de sécurité P+G
Comprend:
Bain chauffant B-301
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (revêtement) Comprend unitSize
15561090 Revêtement de sécurité P+G Bain chauffant B-301 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15561090 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11R300211A101
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'/Le/La Rotavapor Le R-300 répond aux attentes les plus élevées en matière de commodité et de flexibilité pour l’é assigné CV. Une conception modulaire permet d’étendre le R-300 à un système entièrement intégré, dans lequel chaque composant est régulé par une interface centrale.
  • Combinaison de commodité et de polyvalence dans l’évaporation rotative
  • La conception modulaire permet d’étendre le R-300 à un système entièrement intégré
  • Le bain chauffant B-305 peut être utilisé avec du liquide de chauffage à base d’eau ou d’huile
  • Compatibilité de l’interface centrale pour réguler chaque composant individuellement
  • Fonctionnement convivial à l’aide de l’élévateur manuel ou électronique ergonomique
Condenseur diagonal
  • Pour les applications standard lorsque la hauteur est limitée
Distillations intelligentes
  • Mise en place de processus automatisés et sans surveillance avec des paramètres système optimisés
  • Les utilisateurs peuvent programmer leurs propres SOP dans le système, puis surveiller à distance les processus de distillation
  • Les services BUCHI Cloud optimisent considérablement le temps de disponibilité du système grâce à des outils en libre-service intelligents et à des mises à jour gratuites
Grande flexibilité
  • La conception modulaire permet de répondre aux exigences individuelles en matière d’évaporation rotative grâce à une grande souplesse du système
  • Une large gamme d’accessoires système, de verrerie et d’options de surveillance mobile sont disponibles
  • Les utilisateurs sont capables de personnaliser leur procédé de distillation spécifique pour s’adapter à toute application souhaitée
  • Sept ensembles de verrerie sont compatibles avec divers solvants et propriétés d’échantillons
Confort maximal
  • Le R-300 est facilement utilisable grâce à des fonctions telles que des commandes d’interface à une touche et une manipulation rapide des flacons avec Combi-Clip
  • Le système Combi-Clip est doté d’un mécanisme de de verrouillage à clipser pour permettre une connexion d’une seule main des flacons d’évaporation
  • Options pour régler manuellement les paramètres du système à l’aide de boutons au positionnement intuitif
  • Réglage immédiat de la température de chauffage et de la vitesse de rotation en cas d’événement urgent ou inattendu
  • Possibilité exclusive de personnaliser la verrerie avec une impression permanente personnalisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids (métrique) 13,5 kg
Tension 100/240 V
Capacité (métrique) 1 L
Vitesse 10 à 280 tr/min
Plage de températures (métrique) 20°C à 220°C
À utiliser avec (application) Évaporateur rotatif
Surface de refroidissement 1500 cm2
Matériau (revêtement) Revêtement de sécurité P+G
Comprend Bain chauffant B-301
Température max. (métrique) 95°C
Puissance 100 W
Type d’assemblage de la verrerie Diagonale
Indice IP IP21
Capacité de chauffe (impériale) 2,3 L
Angle 10° à 50°
Certifications Approuvé par CE/CSA
Type Évaporateur rotatif
Fréquence 50/60 Hz
Modèle Rotavapor R-300
Joint conique standard 29/32