Système de levage électronique, bain chauffant B-301 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre pour reflux vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G
Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre pour reflux vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ; Interface I-300 avec unité de valve et VacuBox
Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ; Avec flacon de Woulff
Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ; interface I-300 avec unité de valve et VacuBox
Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre pour reflux vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ;
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Modèle
Comprend
unitSize
15551120
11R300211S101
Système de levage électronique, bain chauffant B-301 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre pour reflux vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G
1 pièce
15581220
11R300251S101
Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre pour reflux vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ;
1 pièce
15521230
11R300251S141
Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre pour reflux vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ; Interface I-300 avec unité de valve et VacuBox
1 pièce
15451374
11R300251V111
Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ; Avec flacon de Woulff
1 pièce
15511240
11R300251V141
Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ; interface I-300 avec unité de valve et VacuBox
1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit
15551120
Fournisseur
BUCHICode fournisseur
11R300211S101
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés Voir les produits de remplacement
Dispose d’une conception modulaire pour une extension aisée du R-300 à un système entièrement intégré dans lequel une interface centrale régule chaque composant. Rotavapor L'évaporateur rotatif R-300 répond aux attentes les plus élevées en matière de commodité et de polyvalence pour les applications d'évaporation rotative.
Retrait aisé du flacon et du conduit de vapeur grâce à une utilisation facile Combi-Clip
Fonctionnement convivial à l’aide de l’élévateur manuel ou électrique ergonomique
Réglage immédiat de la température de chauffage et de la vitesse de rotation avec des boutons de commande placés de manière intuitive
Prise facile& extension de jeu vers un système entièrement intégré comprenant une interface centrale, une pompe à vide et un refroidisseur à recirculation selon vos besoins
Choix entre bain de 5 litres à température élevée et bain de 1 litre à temps de chauffe rapide
Large gamme d’accessoires utiles disponible : sept ensembles de verre différents, écran de protection, couvercle pour bain chauffant, distillation et détection de mousse automatiques
Affichage numérique intégré permettant un contrôle précis de la température de chauffage, de la vitesse de rotation et de la position de l’élévateur
Traçabilité de tous les paramètres du processus, y compris l’enregistrement et la représentation graphique des données grâce à l’interface I-300 Pro
Alerte instantanée avec messages envoyés directement sur les appareils mobiles en cas d’écart dans le processus (uniquement avec interface I-300 / I-300 Pro)
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité.