Learn More
BUCHI Rotavapor Évaporateur rotatif R-300, levage électrique
Code produit 15581220 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
11R300211S101
11R300251S101
11R300251S141
11R300251V111
11R300251V141
Comprend:
Système de levage électronique, bain chauffant B-301 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre pour reflux vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G
Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre pour reflux vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ; Interface I-300 avec unité de valve et VacuBox
Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ; Avec flacon de Woulff
Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ; interface I-300 avec unité de valve et VacuBox
Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre pour reflux vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ;
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Comprend unitSize
15581220 11R300251S101 Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre pour reflux vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ; 1 pièce
15551120 11R300211S101 Système de levage électronique, bain chauffant B-301 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre pour reflux vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G 1 pièce
15521230 11R300251S141 Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre pour reflux vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ; Interface I-300 avec unité de valve et VacuBox 1 pièce
15451374 11R300251V111 Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ; Avec flacon de Woulff 1 pièce
15511240 11R300251V141 Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ; interface I-300 avec unité de valve et VacuBox 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15581220 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11R300251S101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Dispose d’une conception modulaire pour une extension aisée du R-300 à un système entièrement intégré dans lequel une interface centrale régule chaque composant. Rotavapor L'évaporateur rotatif R-300 répond aux attentes les plus élevées en matière de commodité et de polyvalence pour les applications d'évaporation rotative.
  • Retrait aisé du flacon et du conduit de vapeur grâce à une utilisation facile Combi-Clip
  • Fonctionnement convivial à l’aide de l’élévateur manuel ou électrique ergonomique
  • Réglage immédiat de la température de chauffage et de la vitesse de rotation avec des boutons de commande placés de manière intuitive
  • Prise facile& extension de jeu vers un système entièrement intégré comprenant une interface centrale, une pompe à vide et un refroidisseur à recirculation selon vos besoins
  • Choix entre bain de 5 litres à température élevée et bain de 1 litre à temps de chauffe rapide
  • Large gamme d’accessoires utiles disponible : sept ensembles de verre différents, écran de protection, couvercle pour bain chauffant, distillation et détection de mousse automatiques
  • Affichage numérique intégré permettant un contrôle précis de la température de chauffage, de la vitesse de rotation et de la position de l’élévateur
  • Traçabilité de tous les paramètres du processus, y compris l’enregistrement et la représentation graphique des données grâce à l’interface I-300 Pro
  • Alerte instantanée avec messages envoyés directement sur les appareils mobiles en cas d’écart dans le processus (uniquement avec interface I-300 / I-300 Pro)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids (métrique) 13,5 kg
Tension 220/240 V
Capacité (métrique) 3 kg
Vitesse 10 à 280 tr/min
Plage de températures (métrique) 20°C à 220°C
Matériau (revêtement) Revêtement de sécurité P+G
Comprend Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre pour reflux vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ;
Type d’assemblage de la verrerie Ensemble en verre vertical pour reflux avec flacon récepteur
Dimensions (L x l x H) 429 x 606 x 717 mm
Indice IP IP21
Angle 10 à 50°
Certifications CE ; CSA
Type Évaporateur rotatif
Fréquence 50/60 Hz
Modèle 11R300251S101
Joint conique standard SJ 29/32