Learn More
BUCHI Évaporateur rotatif Rotavapor™ R-300, doté d’un système de levage manuel
Code produit 15530920 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de chauffe (impériale):
5 l
Matériau (revêtement):
Revêtement de sécurité P+G
Comprend:
Système de levage manuel, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de chauffe (impériale) Matériau (revêtement) Comprend unitSize
15530920 5 l Revêtement de sécurité P+G Système de levage manuel, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15530920 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11R300151V101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Dispose d’une conception modulaire pour une extension aisée du R-300 à un système entièrement intégré dans lequel une interface centrale régule chaque composant. L’évaporateur rotatif Rotavapor™ R-300 répond aux exigences les plus élevées en matière de commodité et de polyvalence pour les applications d’évaporation rotative.
  • Retrait aisé du flacon et du conduit de vapeur grâce au Combi-Clip facile à utiliser
  • Fonctionnement convivial à l’aide de l’élévateur manuel ou électrique ergonomique
  • Réglage immédiat de la température de chauffage et de la vitesse de rotation avec des boutons de commande placés de manière intuitive
  • Extension prête à l’emploi simple à utiliser au sein d’un système entièrement intégré comprenant une interface centrale, une pompe à vide et un refroidisseur / recycleur selon vos besoins
  • Choix entre bain de 5 litres à température élevée et bain de 1 litres à temps de chauffe rapide
  • Large gamme d’accessoires utiles disponible : sept ensembles de verre différents, écran de protection, couvercle pour bain chauffant, distillation et détection de mousse automatiques
  • Affichage numérique intégré permettant un contrôle précis de la température de chauffage, de la vitesse de rotation et de la position de l’élévateur
  • Traçabilité de tous les paramètres du processus, y compris l’enregistrement et la représentation graphique des données grâce à l’interface I-300 Pro
  • Alerte instantanée avec messages envoyés directement sur les appareils mobiles en cas d’écart dans le processus (uniquement avec interface I-300 / I-300 Pro)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids (métrique) 13 kg
Tension 220/240 V
Capacité (métrique) 3 kg
Vitesse 10 à 280 tr/min
Matériau (revêtement) Revêtement de sécurité P+G
Comprend Système de levage manuel, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G
Type d’assemblage de la verrerie Ensemble en verre vertical avec flacon récepteur
Dimensions (L x l x H) 429 x 606 x 717 mm
Indice IP IP 21
Capacité de chauffe (impériale) 5 l
Angle 10 à 50°
Certifications CE ; CSA
Type Évaporateur rotatif
Fréquence 50/60 Hz
Modèle 11R300151V101
Joint conique standard SJ 29/32