Learn More
BUCHI Rotavapor Ensemble de vitrage de condenseur vertical R-300
Code produit 15540580 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (revêtement):
Aucun revêtement de sécurité
Revêtement de sécurité P+G
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (revêtement) Conditionnement
15540580 Revêtement de sécurité P+G 1 pièce
15530580 Aucun revêtement de sécurité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15540580 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11062433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.00€
    1574.91€ / 1 pièces
    Économisez 395.09€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-01-2027
Ensemble de verre de condenseur vertical pour Rotavapor R-300, 1500 cm 2 . L'ensemble comprend une large entrée supérieure pour un nettoyage facile, une connexion pour le capteur de température de vapeur et un tube/plaque en verre intérieur. Comprend un flacon récepteur de 1 litre, un tube et une pince à rotule.
  • Comprend un flacon de réception (1 L), un tube et une pince à rotule
  • Ne comprend PAS le flacon d'évaporation, le joint d'étanchéité sous vide, le conduit de vapeur et le support de condenseur.
  • À utiliser avec Rotavapor R-300, R-2XX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type Condenseur vertical
À utiliser avec (application) Évaporateur rotatif
À utiliser avec (équipement) Rotavap™ R-300, R-210 et R-215
Comprend Flacon de réception, tube et collier à rotule
Matériau (revêtement) Revêtement de sécurité P+G
Volume (métrique) 1 L