Learn More
BUCHI Rotavapor Condenseur vertical R-300
Code produit 15535199 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Rotavapor R-300, R-210, R-215
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15535199 Rotavapor R-300, R-210, R-215 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15535199 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11059369
Expédition estimée: 04-01-2027
Le condenseur vertical destiné au Rotavapor R-300 est doté d’un revêtement de sécurité P+G.
  • Avec un revêtement de sécurité P+G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type Condenseur vertical
À utiliser avec (équipement) Rotavapor R-300, R-210, R-215
Matériau (revêtement) Plastique et verre