Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 avec ensemble de vitrage vertical, levage électronique
Code produit 15521240 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (revêtement):
Revêtement de sécurité P+G
Comprend:
Bain chauffant B-301
Bain chauffant B-301, flacon de Woulff
Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox
Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox
Bain chauffant B-301, interface I-300, unité de valve et VacuBox
Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox
Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (revêtement) Comprend Conditionnement
15521240 Revêtement de sécurité P+G Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox 1 pièce
15425865 Revêtement de sécurité P+G Bain chauffant B-301 1 pièce
15561130 Revêtement de sécurité P+G Bain chauffant B-301, flacon de Woulff 1 pièce
15591130 Revêtement de sécurité P+G Bain chauffant B-301, interface I-300, unité de valve et VacuBox 1 pièce
15501140 Revêtement de sécurité P+G Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox 1 pièce
15581130 Revêtement de sécurité P+G Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox 1 pièce
15501240 Revêtement de sécurité P+G Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15521240 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11R300251V151
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Rotavapor Le R-300 répond aux plus hautes exigences en matière de commodité et de polyvalence dans l'évaporation rotative. Une conception modulaire permet d’étendre le R-300 à un système entièrement intégré, dans lequel chaque composant est régulé par une interface centrale.
  • Combinaison de commodité et de polyvalence dans l’évaporation rotative
  • La conception modulaire permet d’étendre le R-300 à un système entièrement intégré
  • Le bain chauffant B-305 peut être utilisé avec du liquide de chauffage à base d’eau ou d’huile
  • Compatibilité de l’interface centrale pour réguler chaque composant individuellement
  • Fonctionnement convivial à l’aide de l’élévateur manuel ou électronique ergonomique
Condenseur vertical
  • Condenseur le plus courant pour les applications standard
  • Raccord pour sonde de température pour la vapeur
  • Possibilité d’une distillation automatique avec interface I-300 / I-300 Pro
  • Compatible avec les capteurs de mousse
Distillations intelligentes
  • Mise en place de processus automatisés et sans surveillance avec des paramètres système optimisés
  • Les utilisateurs peuvent programmer leurs propres SOP dans le système, puis surveiller à distance les processus de distillation
  • BUCHI Les services cloud optimisent considérablement la disponibilité des systèmes grâce à des outils en libre-service intelligents et des mises à jour gratuites.
Grande flexibilité
  • La conception modulaire permet de répondre aux exigences individuelles en matière d’évaporation rotative grâce à une grande souplesse du système
  • Une large gamme d’accessoires système, de verrerie et d’options de surveillance mobile sont disponibles
  • Les utilisateurs sont capables de personnaliser leur procédé de distillation spécifique pour s’adapter à toute application souhaitée
  • Sept ensembles de verrerie sont compatibles avec divers solvants et propriétés d’échantillons
Confort maximal
  • Le R-300 est facile à utiliser grâce à des fonctionnalités telles que des commandes d'interface à une touche et une manipulation rapide des flacons. Combi-Clip
  • Combi-Clip Le mécanisme de verrouillage rapide permet de connecter d'une seule main les flacons d'évaporation.
  • Options pour régler manuellement les paramètres du système à l’aide de boutons au positionnement intuitif
  • Réglage immédiat de la température de chauffage et de la vitesse de rotation en cas d’événement urgent ou inattendu
  • Possibilité exclusive de personnaliser la verrerie avec une impression permanente personnalisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids (métrique) 13,5 kg
Tension 100/240 V
Capacité (métrique) 5 L
Vitesse 10 à 280 tr/min
Plage de températures (métrique) 20°C à 220°C
À utiliser avec (application) Évaporateur rotatif
Surface de refroidissement 1500 cm2
Matériau (revêtement) Revêtement de sécurité P+G
Comprend Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox
Température max. (métrique) 220°C
Puissance 100 W
Type d’assemblage de la verrerie Vertical
Indice IP IP21
Capacité de chauffe (impériale) 5,5 L
Angle 10° à 50°
Certifications Approuvé par CE/CSA
Type Évaporateur rotatif
Fréquence 50/60 Hz
Modèle Rotavapor R-300
Joint conique standard 29/32