Description
- Combinaison de commodité et de polyvalence dans l’évaporation rotative
- La conception modulaire permet d’étendre le R-300 à un système entièrement intégré
- Le bain chauffant B-305 est compatible avec du liquide de chauffage à base d’eau ou d’huile
- Compatibilité de l’interface centrale pour réguler chaque composant individuellement
- Fonctionnement convivial à l’aide de l’élévateur manuel ou électronique ergonomique
Condenseur vertical à reflux (avec vanne d’arrêt)
- Pour combiner la réaction de reflux et la distillation
- Raccord pour sonde de température pour la vapeur
- Possibilité d’une distillation automatique avec interface I-300 / I-300 Pro
- Incompatible avec le capteur de mousse
Distillations intelligentes
- Mise en place de processus automatisés et sans surveillance avec des paramètres système optimisés
- Les utilisateurs peuvent programmer leurs propres SOP dans le système, puis surveiller à distance les processus de distillation
- BUCHI Les services cloud optimisent considérablement la disponibilité des systèmes grâce à des outils en libre-service intelligents et des mises à jour gratuites.
Grande flexibilité
- La conception modulaire permet de répondre aux exigences individuelles en matière d’évaporation rotative grâce à une grande souplesse du système
- Une large gamme d’accessoires système, de verrerie et d’options de surveillance mobile sont disponibles
- Les utilisateurs sont capables de personnaliser leur procédé de distillation spécifique pour s’adapter à toute application souhaitée
- Sept ensembles de verrerie sont compatibles avec divers solvants et propriétés d’échantillons
Confort maximal
- Le R-300 est facile à utiliser grâce à des fonctionnalités telles que des commandes d'interface à une touche et une manipulation rapide des flacons. Combi-Clip
- Combi-Clip Le mécanisme de verrouillage rapide permet de connecter d'une seule main les flacons d'évaporation.
- Options pour régler manuellement les paramètres du système à l’aide de boutons au positionnement intuitif
- Réglage immédiat de la température de chauffage et de la vitesse de rotation en cas d’événement urgent ou inattendu
- Possibilité exclusive de personnaliser la verrerie avec une impression permanente personnalisée
Spécification
Spécification
| Poids (métrique) | 13,5 kg |
| Tension | 100/240 V |
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Vitesse | 10 à 280 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | 20°C à 220°C |
| À utiliser avec (application) | Évaporateur rotatif |
| Surface de refroidissement | 1500 cm2 |
| Matériau (revêtement) | Revêtement de sécurité P+G |
| Comprend | Bain chauffant B-301, flacon de Woulff |
| Température max. (métrique) | 95°C |
| Afficher plus |