Learn More
BUCHI Rotavapor R-300
Code produit 15415794 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15415794 5 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15415794 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11R300251V101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5470.00€
    4934.66€ / 1 pièces
    Économisez 535.34€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Comprend un bain-marie chauffant B-305 qui atteint jusqu'à 220 °C et a une capacité de 5 litres. BUCHI Rotavapor™, le R-300 utilise un système de levage électronique et est fourni avec un joint standard SJ 29/32 qui comprend également un flacon d'évaporation et un conduit de vapeur.
La conception modulaire facilite l’extension du système R-300 à un système entièrement intégré où chaque composant est régulé par une interface centrale.
  • Ensemble en verre vertical
  • Bain chauffant B-305 (20 - 220°C, 5 l)
  • Système de levage électronique
  • Revêtement de protection : Revêtement PLASTIC+GLAS de sécurité
  • Joint standard SJ29/32 comprend un flacon d’évaporation et un conduit de vapeur
  • Tension 220/240 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids (métrique) 13,5 kg
Tension 100/240 V
Capacité (métrique) 5 l
Vitesse 10 à 280 tr/min
Plage de températures (métrique) 20°C à 220°C
Comprend Bain chauffant B-305
Puissance 100 W
Dimensions (L x l x H) 320 x 400 x 615 mm
Indice IP IP21
Angle 40°
Certifications CE / CSA
Type Évaporateur rotatif
Fréquence 50/60 Hz