Learn More
BUCHI Rotavapor R-80
Code produit 30000625 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Rotavapor R-80, condenseur C, 29/32, 230 V
Rotavapor R-80, condenseur V, 29/32, 230 V
Système Rotavapor R-80, condenseur C, y compris pompe à vide V-180 et contrôleur I-180, 29/32
Système Rotavapor R-80, condenseur C, y compris pompe à vide V-80 et contrôleur I-80, 29/32
Système Rotavapor R-80, condenseur V, y compris pompe à vide V-180 et contrôleur I-180, 29/32
Système Rotavapor R-80, condenseur V, y compris pompe à vide V-80 et contrôleur I-80, 29/32
Type:
Système d’évaporateur rotatif
Évaporateur rotatif
Tension:
220/240 V
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Type Tension unitSize
30000625 Rotavapor R-80, condenseur C, 29/32, 230 V Évaporateur rotatif 220/240 V 1 pièce
30000626 Système Rotavapor R-80, condenseur C, y compris pompe à vide V-80 et contrôleur I-80, 29/32 Système d’évaporateur rotatif 220/240 V 1 pièce
30000627 Système Rotavapor R-80, condenseur C, y compris pompe à vide V-180 et contrôleur I-180, 29/32 Système d’évaporateur rotatif 220/240 V 1 pièce
30000628 Rotavapor R-80, condenseur V, 29/32, 230 V Évaporateur rotatif 220/240 V 1 pièce
30000646 Système Rotavapor R-80, condenseur V, y compris pompe à vide V-80 et contrôleur I-80, 29/32 Système d’évaporateur rotatif 220/240 V 1 pièce
30000642 Système Rotavapor R-80, condenseur V, y compris pompe à vide V-180 et contrôleur I-180, 29/32 Système d’évaporateur rotatif 220/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30000625 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11SR0801C001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2940.44€
    2734.08€ / 1 pièces
    Économisez 206.36€
    7% de réduction
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Évaporisation écologique et compacte. Le R-80 est le plus économe en énergie et le plus compact. Rotavapor™ sur le marché. Le R-80 est une solution abordable et écologique qui garantit une utilisation optimale de l'espace de laboratoire tout en répondant aux normes de qualité élevées de BUCHI.
  • Encombrement minimal : optimisez l'espace de votre laboratoire. Le Rotavapor™ Le R-80 est doté d'une interface utilisateur pivotante jusqu'à 90°.° , ce qui vous permet de positionner le R-80 comme vous le souhaitez tout en assurant un accès direct et un contrôle de tous les paramètres de distillation.
  • Consommation d'énergie réduite : La conception du R-80, avec son bain-marie de taille réduite, minimise les pertes de chaleur et réduit la consommation d'énergie.
  • Le plus rentable : Améliorez vos performances et faites confiance à une marque qui valorise l'excellence avant tout.
  • Intégration essentielle : Le Rotavapor™ Le R-80 et nos systèmes de chromatographie Pure Essential, tout aussi flexibles, forment un duo abordable, compact et robuste.
  • Interface utilisateur intuitive : L'interface utilisateur centrale facilite le processus d'évaporation grâce à la commande de navigation, qui permet de régler tous les paramètres.
  • Levage manuel fluide : La poignée ergonomique du lève-instrument manuel est facilement accessible de différentes directions, garantissant un fonctionnement fiable et rapide quelle que soit la position de votre instrument.
  • Un confort conçu avec précision :
    • Organisez et sécurisez votre espace de travail grâce aux supports de câbles et de tubes intégrés du R-80, créant ainsi un environnement de travail plus ordonné et plus sûr.
    • L'innovant Combi-Clip Le système de fermeture rapide des flasques permet une fixation et un retrait rapides et d'une seule main, vous faisant gagner du temps et vous évitant des tracas.
    • Le nouveau joint VS22 est fabriqué en PTFE durable, ce qui contribue à la longévité de votre système.
  • Bain sans fil : Ce bain chauffant polyvalent peut accueillir des flacons jusqu'à 1 L et convient aux applications pour lesquelles un bain-marie classique est possible, grâce à sa température de fonctionnement maximale de 95 °C.°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 220/240 V
Capacité (métrique) 1 L
Vitesse 10 à 330 min
Plage de températures (métrique) Température ambiante à 95 °C
Comprend Évaporateur
Type de condenseur Condensador C
Indice IP IP42
Type Évaporateur rotatif
Modèle Rotavapor R-80, condenseur C, 29/32, 230 V
Joint conique standard 29/32