Learn More
BUCHI Rotavapor Version R-80 Scholar
Code produit 30000612 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Rotavapor R-80, condenser C, 29/32, 230 V, version SCHOLAR
Rotavapor R-80, condenser V, 29/32, 230 V, version SCHOLAR
Système Rotavapor R-80, condenseur C, y compris pompe à vide V-180 et contrôleur I-180, version SCHOLAR, 29/32
Type:
Système d’évaporateur rotatif
Évaporateur rotatif
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Type Conditionnement
30000612 Rotavapor R-80, condenser V, 29/32, 230 V, version SCHOLAR Évaporateur rotatif 1 pièce
30000619 Rotavapor R-80, condenser C, 29/32, 230 V, version SCHOLAR Évaporateur rotatif 1 pièce
30000648 Système Rotavapor R-80, condenseur C, y compris pompe à vide V-180 et contrôleur I-180, version SCHOLAR, 29/32 Système d’évaporateur rotatif 1 pièce
30000639 Système Rotavapor R-80, condenseur C, y compris pompe à vide V-180 et contrôleur I-180, version SCHOLAR, 29/32 Système d’évaporateur rotatif 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30000612 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11SR0801V003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3105.00€
    2560.00€ / 1 pièces
    Économisez 545.00€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Version exclusive pour Fisher dédiée aux universitaires. Le R-80 est le plus économe en énergie et le plus compact. Rotavapor™ sur le marché. Le R-80 est une solution abordable et écologique qui garantit une utilisation optimale de l'espace de laboratoire tout en répondant aux normes de qualité élevées de BUCHI.
  • Encombrement minimal : optimisez l'espace de votre laboratoire. Le Rotavapor™ Le R-80 est doté d'une interface utilisateur pivotante jusqu'à 90°.° , ce qui vous permet de positionner le R-80 comme vous le souhaitez tout en assurant un accès direct et un contrôle de tous les paramètres de distillation.
  • Consommation d'énergie réduite : La conception du R-80, avec son bain-marie de taille réduite, minimise les pertes de chaleur et réduit la consommation d'énergie.
  • Le plus rentable : Améliorez vos performances et faites confiance à une marque qui valorise l'excellence avant tout.
  • Intégration essentielle : Le Rotavapor™ Le R-80 et nos systèmes de chromatographie Pure Essential, tout aussi flexibles, forment un duo abordable, compact et robuste.
  • Interface utilisateur intuitive : L'interface utilisateur centrale facilite le processus d'évaporation grâce à la commande de navigation, qui permet de régler tous les paramètres.
  • Levage manuel fluide : La poignée ergonomique du lève-instrument manuel est facilement accessible de différentes directions, garantissant un fonctionnement fiable et rapide quelle que soit la position de votre instrument.
  • Un confort conçu avec précision :
    • Organisez et sécurisez votre espace de travail grâce aux supports de câbles et de tubes intégrés du R-80, créant ainsi un environnement de travail plus ordonné et plus sûr.
    • L'innovant Combi-Clip Le système de fermeture rapide des flasques permet une fixation et un retrait rapides et d'une seule main, vous faisant gagner du temps et vous évitant des tracas.
    • Le nouveau joint VS22 est fabriqué en PTFE durable, ce qui contribue à la longévité de votre système.
  • Bain sans fil : Ce bain chauffant polyvalent peut accueillir des flacons jusqu'à 1 L et convient aux applications qu'un bain-marie peut réaliser, grâce à sa température de fonctionnement maximale de 95 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 220/240 V
Capacité (métrique) 1 L
Vitesse 10 à 330 min
Plage de températures (métrique) Température ambiante à 95 °C
Comprend Évaporateur
Type de condenseur Condensador en V
Indice IP IP42
Type Évaporateur rotatif
Modèle Rotavapor R-80, condenser V, 29/32, 230 V, version SCHOLAR
Joint conique standard 29/32