Learn More
IKA™ Pack de viscomètre complet ROTAVISC hi-vi I HELII
Code produit 17207569 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
17207569 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17207569 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025008227
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le progiciel de viscosimètre complet ROTAVISC hi-vi I HELII détermine la viscosité des liquides hautement visqueux dans tous les domaines d’application allant du laboratoire au contrôle de la qualité.
  • Le pack comprend un kit de fuseaux standard (SP 7-SP 12), un support de protection, un capteur de température et un support HELISTAND avec kit de broches en T.
  • Simple d’emploi
  • Le grand écran TFT de 4,3 pouces permet un guidage intuitif dans les menus
  • La fonction de rampe simple simplifie les tâches répétitives.
  • Haute précision de mesure pour les fluides newtoniens et non-newtoniens de ±1 % de la plage de mesure
  • Reproductibilité dans la limite de ±0,2 %
  • Réglage progressif de la vitesse
  • L’HELISTAND IKA™ motorisé déplace le viscosimètre monté et son corps rotatif lentement et uniformément de haut en bas dans l’échantillon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre rotatif
Gamme de viscosité 200 à 80 000 000 cSt
Type d’affichage LCD TFT
Certifications/Conformité CE
Comprend Ensemble complet de viscosimètres ROTAVISC hi-vi I HELI, kit de fuseaux 1, sonde de température PT 100.8, support motorisé HELISTAND, kit de fuseaux en T
Précision ± 1%
Reproductibilité 0,2%
Nombre (réglage de la vitesse) En continu
À utiliser avec (application) Mesure de la viscosité des liquides circulants et non circulants
Capteurs Sonde de température
Vitesse de rotation 0,01 à 200 tr/min
Plage de températures (métrique) -100°C à +300°C
Tension 230 V
Type de prise Prise EU