Description
- Le pack comprend un kit de fuseaux standard (SP 1-SP 4), un support de protection, un capteur de température et un support HELISTAND avec kit de broches en T.
- Simple d’emploi
- Le grand écran TFT de 4,3 pouces permet un guidage intuitif dans les menus
- La fonction de rampe simple simplifie les tâches répétitives.
- Haute précision de mesure pour les fluides newtoniens et non-newtoniens de ±1 % de la plage de mesure
- Reproductibilité dans la limite de ±0,2 %
- Réglage progressif de la vitesse
- L’HELISTAND IKA™ motorisé déplace le viscosimètre monté et son corps rotatif lentement et uniformément de haut en bas dans l’échantillon
Specifications
Specifications
| Type de produit | Viscosimètre rotatif |
| Gamme de viscosité | 15 à 6 000 000 cSt |
| Type d’affichage | LCD TFT |
| Certifications/Conformité | CE |
| Comprend | Ensemble complet de viscosimètres ROTAVISC lo-vi HELI, kit de fuseaux 1, sonde de température PT 100.8, support motorisé HELISTAND, kit de fuseaux en T |
| Précision | 0,01 |
| Reproductibilité | 0,2% |
| Nombre (réglage de la vitesse) | En continu |
| À utiliser avec (application) | Mesure de la viscosité des liquides circulants et non circulants |
| Capteurs | Sonde de température |
| Show More |