Learn More
IKA™ Ensemble complet ROTAVISC SBS hi-vi I
Code produit 17564056 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
TFT
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
17564056 TFT 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17564056 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010007686
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Les viscosimètres rotatifs SBS (à roulement à billes en acier, à suspension) étendent une grande partie du spectre d’applications de notre gamme de dispositifs IKA ROTAVISC.
  • Au lieu d’un roulement à bijoux, ces dispositifs sont équipés d’une technologie de roulement à billes spéciale.
  • Ils sont caractérisés par leur excellente robustesse. Prédestinés aux applications avec un débit d’échantillons très élevé, des changements fréquents de fuseaux, un fonctionnement dans des environnements plus difficiles ou même des emplacements de périphériques qui changent souvent.
  • Que ce soit des mesures de viscosité simples ou exigeantes, ROTAVISC vous permet d’obtenir des résultats rapides et précis.
  • Simplicité d’utilisation
  • La navigation intuitive dans les menus vous attend grâce à l’écran TFT de 4,3’’. Un niveau numérique prend également en charge la configuration correcte de la condition de démarrage. Les tâches récurrentes sont facilitées par la simple fonction de rampe.
  • Précision optimale des mesures
  • La précision des viscosimètres rotatifs ROTAVISC pour liquides newtoniens et non newtoniens est de ±1 % de la plage de mesures. La reproductibilité est de ±0,2 %.
  • Vitesse infiniment variable
  • Le viscosimètre ROTAVISC vous permet de régler la vitesse en continu, mais également de spécifier des programmes ou des niveaux de vitesses individuels.
  • Ensemble complet IKA ROTAVISC SBS hi-vi I
  • Plage de mesures de viscosité : 200 à 80 000 000 mPas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de produit Viscosimètre
Gamme de viscosité 200 à 80 000 000 mPa
Type d’affichage TFT
Précision ±1 %
Reproductibilité 0,002
Capteurs PT 100
Vitesse de rotation 0,01 à 200 tr/min
Plage de températures (métrique) -100°C à +300°C
Résolution du thermomètre 0,1 K
Plage de couple 1,4374 mNm
Fréquence 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.