Learn More
IKA™ Fuseau standard ROTAVISC
Code produit 17277539 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
14 x 117 x 14 mm (l x H x P)
16 x 135 x 16 mm (l x H x P)
20 x 117 x 20 mm (l x H x P)
22 x 135 x 22 mm (l x H x P)
32 x 135 x 32 mm (l x H x P)
35 x 135 x 35 mm (l x H x P)
55 x 135 x 55 mm (l x H x P)
8 x 117 x 8 mm (l x H x P)
8 x 135 x 8 mm (l x H x P)
Forme:
Bouteille
Disque
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Forme unitSize
17277539 20 x 117 x 20 mm (l x H x P) Bouteille 1 pièce
17287539 20 x 117 x 20 mm (l x H x P) Disque 1 pièce
17297539 14 x 117 x 14 mm (l x H x P) Disque 1 pièce
17207549 8 x 117 x 8 mm (l x H x P) Bouteille 1 pièce
17217549 55 x 135 x 55 mm (l x H x P) Disque 1 pièce
17227549 35 x 135 x 35 mm (l x H x P) Disque 1 pièce
17237549 32 x 135 x 32 mm (l x H x P) Disque 1 pièce
17247549 22 x 135 x 22 mm (l x H x P) Disque 1 pièce
17257549 16 x 135 x 16 mm (l x H x P) Disque 1 pièce
17267549 8 x 135 x 8 mm (l x H x P) Bouteille 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17277539 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025006828
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fuseau standard conçu pour être utilisé avec les viscosimètres IKA™ ROTAVISC.
  • Couplage rapide
  • Crochet d’attelage
  • Filetage gaucher M2.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Broche standard
À utiliser avec (équipement) IKA™ Viscosimètre ROTAVISC
Matériau AISI 316L
Forme Bouteille
Dimensions 20 x 117 x 20 mm (l x H x P)