Learn More
IKA™ Ensemble de fuseaux T ROTAVISC, T-SP-SET
Code produit 17257559 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
160 x 82 x 270 mm (l x H x P)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17257559 160 x 82 x 270 mm (l x H x P) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17257559 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025007765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00€
    411.92€ / 1 pièces
    Économisez 57.08€
    12% de réduction
En stock
L’ensemble de fuseaux en T ROTAVISC est particulièrement adapté à la mesure d’échantillons non coulants, tels que les crèmes, les pâtes ou la gélatine et est destiné à être utilisé avec le ROTAVISC IKA™ en combinaison avec l’HELISTAND IKA™.
  • Couplage rapide
  • Crochet d’attelage
  • Filetage gaucher M2.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Fuseau en T
À utiliser avec (équipement) IKA Viscosimètres ROTAVISC en combinaison avec IKA Support électrique HELISTAND
Description Kit de fuseaux en T T-SP-SET
Matériau Acier inoxydable (316L)
À utiliser avec (application) Mesure d’échantillons non circulants, tels que crèmes, pâtes ou gélatines
Dimensions 160 x 82 x 270 mm (l x H x P)
Plage de températures (métrique) Jusqu’à 300°C