Learn More
IKA™ Fuseau à aube ROTAVISC
Code produit 17277549 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
12 x 83 x 12 mm (l x H x P)
14 x 106 x 14 mm (l x H) x P
149.5 x 35 x 35 mm (l x H x P)
22 x 124 x 22 mm (l x H x P)
8 x 97 x 8 mm (l x H x P)
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17277549 149.5 x 35 x 35 mm (l x H x P) 1 pièce
17287549 22 x 124 x 22 mm (l x H x P) 1 pièce
17297549 14 x 106 x 14 mm (l x H) x P 1 pièce
17207559 8 x 97 x 8 mm (l x H x P) 1 pièce
17247569 12 x 83 x 12 mm (l x H x P) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17277549 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025006853
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fuseau à aube conçu pour une utilisation avec les viscosimètres IKA™ ROTAVISC.
  • Couplage rapide
  • Crochet d’attelage
  • Filetage gaucher M2.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Fuseau à ailettes
À utiliser avec (équipement) IKA™ Viscosimètre ROTAVISC
Description Fuseau à ailettes VAN-SP-1
Matériau AISI 316L
Dimensions 149.5 x 35 x 35 mm (l x H x P)