Learn More
R&D Systems™ Rotenone
Description
Mitochondrial electron transport chain inhibitor (IC50 = 1.7 - 2.2 μM at complex I). Inhibits NADH oxidation by cardiac sarcoplasmic reticulum (IC50 = 3.4 nM). Commonly used pesticide and induces Parkinsonism in animal models. May also inhibit autophagy induction; blocks lysosomal degradation of autophagic vacuoles. Cell-permeable and brain penetrant.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rotenone |
| CAS | 83-79-4 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C23H22O6 |
| Poids de la formule | 394.42 |
| Pureté | >95% |
| Poids moléculaire | 394.423 |