Learn More
Roténone, ≥ 97 %, MP Biomedicals™
Code produit 11486592 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
1g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486592 1 g 1g
11496592 5 g 5g
11406602 10 g -
11416602 25 g -
11426602 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11486592 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215015401
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 83-79-4
Formule moléculaire C23H22O6
Poids moléculaire (g/mol) 394.423
Clé InChI JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
Synonyme rotenone, dactinol, paraderil, --rotenone, tubatoxin, barbasco, --cis-rotenone, derrin, derris, cube root
CID PubChem 6758
ChEBI CHEBI:28201
SMILES CC(=C)C1CC2=C(O1)C=CC3=C2OC4COC5=CC(=C(C=C5C4C3=O)OC)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau Rotenone
Couleur Beige à blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥97 %
Quantité 1 g
Poids de la formule 394.4
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • rotenone
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: rotenone