Learn More
Roténone, ≥ 97 %, MP Biomedicals™
Code produit 11496592 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
1g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496592 5 g 5g
11486592 1 g 1g
11406602 10 g -
11416602 25 g -
11426602 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11496592 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215015405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.00€
    425.25€ / 5g
    Économisez 21.75€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 83-79-4
Formule moléculaire C23H22O6
Poids moléculaire (g/mol) 394.423
Clé InChI JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
Synonyme rotenone, dactinol, paraderil, --rotenone, tubatoxin, barbasco, --cis-rotenone, derrin, derris, cube root
CID PubChem 6758
ChEBI CHEBI:28201
SMILES CC(=C)C1CC2=C(O1)C=CC3=C2OC4COC5=CC(=C(C=C5C4C3=O)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Rotenone
Couleur Beige à blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥97 %
Quantité 5 g
Poids de la formule 394.4
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Rotenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Rotenone