Learn More
Rotenone, MedChemExpress
Code produit 16481128
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481128 5 g
16422359 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16481128 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1756
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
MedChemExpress Rotenone is an mitochondrial electron transport chain complex I inhibitor. Rotenone induces apoptosis through enhancing mitochondrial reactive oxygen species production.
Rotenone is an mitochondrial electron transport chain complex I inhibitor. Rotenone induces apoptosis through enhancing mitochondrial reactive oxygen species production.
Spécification
Nom chimique ou matériau Rotenone
CAS 83-79-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H22O6
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (126.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1[C@]2([H])[C@](COC3=CC(OC)=C(OC)C=C32)([H])OC4=C5C(O[C@@H](C(C)=C)C5)=CC=C14
Poids moléculaire (g/mol) 394.42
Poids de la formule 394.42
Pourcentage de pureté 95.61%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease