Learn More
Hettich Lab Technology™ Centrifugeuse ROTINA 420
Code produit 10601494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x 600 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10601494 4 x 600 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10601494 Fournisseur Hettich Lab Technology™ Code fournisseur 4701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10050.00€
    5477.00€ / 1 pièces
    Économisez 4573.00€
    45% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-03-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bien équipé pour toutes les applications de centrifugation. La centrifugeuse ROTINA 420 est idéale pour les applications en chimie clinique, en biotechnologie et dans les laboratoires de recherche en sciences de la vie.
  • Centrifugeuse ROTINA 420
  • Centrifugeuse de paillasse compacte sans rotor
  • Conçue pour un débit d’échantillons élevé et des volumes d’échantillons élevés
  • Capacité maximale de 4 x 600 mL
  • Contient 140 tubes de prélèvement sanguin ou 16 plaques de microtitration
  • Compatible avec un vaste choix de rotors et adaptateurs
Spécification
Capacité 4 x 600 ml
Vitesse max. 15 000 tr/min
FCR max. 24 400 x g
Réfrigéré Non
Hauteur (impériale) extérieure 16,7 in
Hauteur (métrique) extérieure 423 mm
Largeur (impériale) extérieure 19,9 in
Largeur (métrique) extérieure 506 mm
Certifications/Conformité EN / CEI 61326-1, classe B
Profondeur (impériale) 25,6 in
Profondeur (métrique) 650 mm
Rotor inclus Non
Dimensions (H x l x P) 423 x 506 x 650 mm
Poids net 75 kg
Durée de fonctionnement 1 s à 99 h 59 min 59 s, fonctionnement continu, mode cycle court
Fréquence 50/60 Hz
Tension 200/240 V
Type de produit Centrifugeuse de paillasse