Learn More
Gilson™ Agitateur rotatif Roto-Mini Plus
Code produit 16388591 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
16388591 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16388591 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 36110110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.93€
    581.22€ / 1 pièces
    Économisez 94.71€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ce rotateur Roto-Mini Plus à vitesse variable offre trois modes de mélange opérationnels et s'adapte à de nombreuses tailles de tubes standard, ce qui en fait un ajout flexible à tout laboratoire.
  • Modes de fonctionnement flexibles
  • Avec des vitesses comprises entre 5 − 70 tr/min.
  • Offre trois modes de mélange différents pour couvrir de nombreuses applications :
    • Mélange – les échantillons tournent avec des oscillations pour un mélange optimal
    • Pause – la rotation de l’échantillon comprend des pauses périodiques
    • Basculement – les échantillons sont doucement mélangés selon un mouvement de bascule
  • S’adapte à de nombreux styles de tubes
  • Comprend quatre supports qui couvrent les tailles de tubes standard suivantes :
    • 11 tubes de 1,5/2,0 ml
    • 5 tubes de 5/7 ml
    • 5 tubes de 10/15 ml
    • Tubes 6 x 50 ml / 24 tubes de 0,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation 1 à 70 tr/min
Tension 100 / 240 V
Puissance 5 W
Ampérage 0,25 A
Capacité 6 x 50 ml, 20 x 15 ml, 44 x 1,5 à 2,0 ml
Type de produit Rotateur à vitesse variable
Type de prise Prise EU
Fréquence 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 27,5 x 15,2 x 16,5 cm