Learn More
Scientific Industries SI™ Agitateur basculant rotatif Roto-Shake Genie, 230 V UE
Agitateur rotatif polyvalent robuste qui se transforme en agitateur basculant en appuyant sur un bouton.
Marque: Scientific Industries SI™ SI-1102
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
- La conception de plateforme magnétique brevetée associe rotation et basculement dans une seule unité
- Unité longue durée robuste en acier inoxydable
- La variété d’accessoires peut être facilement fixée magnétiquement pour différents récipients dans différentes orientations
- Fourni avec un assortiment d’accessoires
Spécification
5 à 35 tr/min (rotation), 10 à 70 cycles par min (basculement) | |
230 V | |
12 tubes de 10 à 13 mm, 6 tubes de 15 à 17 mm, 3 tubes de 28 à 30 mm | |
10 lb | |
Prise EU | |
Base en métal revêtue de poudre, plateforme en acier inox | |
305 mm | |
10,5 po | |
20 in | |
208 mm | |
20 in | |
508 mm | |
32 lb | |
26 lb | |
Interrupteur marche / arrêt, bouton de contrôle de la vitesse | |
Plateau basculant métallique | |
Moteur à engrenages CC | |
Garantie 2 ans |
230 V, prise EU | |
0,5 A | |
Agitateur basculant rotatif | |
CE | |
50 Hz | |
12 in | |
508 x 305 x 267mm | |
267 mm | |
13,5 in | |
340 mm | |
8 po | |
200 mm | |
14,52 kg | |
11,8 kg | |
Agitateur basculant rotatif Roto-Shake Genie, 230 V UE | |
1 plaque à clip pour 12 tubes de 10 à 13 mm 1 plaque à clip pour 6 tubes de 15 à 17 mm 1 plaque à clip pour 3 tubes de 28 à 30 mm 4 bandes de montage magnétiques en acier inoxydable pour sachets 1 plateau basculant métallique antidérapant | |
Basculement et rotation |