Learn More
Scientific Industries Roto-Shake Genie, prise UK
Description
- Combine oscillation et rotation en une seule unité compacte et polyvalente
- Le plateau basculant peut accueillir de grands récipients ouverts
- Les bandes magnétiques maintiennent les sachets scellés pour un trempage et un lavage complètement uniformes
- La plateforme magnétique en acier inoxydable facile à nettoyer ou à décontaminer peut être facilement réglée sur oscillation ou rotation presque tous les récipients
- Différentes fixations sont disponibles pour une polyvalence maximale
- Capable de résister à l’utilisation dans les chambres froides et les incubateurs entre 0 et 38°C.
Spécification
Spécification
| Capacité de charge (métrique) | 4,5 kg |
| Vitesse de rotation | 5 à 35 tr/min |
| Alimentation électrique | 0,5 A, 50 Hz, 230 V |
| Type de produit | Agitateur rotatif basculant magnétique |
| Certifications/Conformité | CE |
| Type de bouchon | Prise UK |
| Matériau | Plateforme en acier inoxydable |
| Dimensions (L x l) de la plateforme | 20,0 x 34,3 cm (8 x 13,5 in) |
| Dimensions (L x l x H) | 30,5 x 50,8 x 26,7 cm (12 x 20 x 10,5 in) |
| Poids à l’expédition (impériale) | 32 lb |
| Afficher plus |