Learn More
Scientific Industries SI™ Agitateur basculant rotatif Roto-Shake Genie 230 V, sans prise
Code produit 12613125 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
12613125 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12613125 Fournisseur Scientific Industries SI™ Code fournisseur 83041386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.00€
    1292.73€ / 1 pièces
    Économisez 137.27€
    9% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur rotatif polyvalent robuste qui se transforme en agitateur basculant en appuyant sur un bouton.
  • L’agitateur rotatif se transforme en agitateur basculant en appuyant sur un bouton
  • Sans bouchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de charge (métrique) 4,5 kg
Vitesse de rotation 5 à 35 tr/min
Alimentation électrique 230 V
Tension 230 V
Ampérage 0,5 A
Capacité 12 tubes de 10 à 13 mm, 6 tubes de 15 à 17 mm, 3 tubes de 28 à 30 mm
Type de produit Agitateur basculant rotatif
Capacité de charge (impériale) 10 lb
Certifications/Conformité CE
Fréquence 50 Hz
Profondeur (impériale) 12 in
Profondeur (métrique) 305 mm
Dimensions (L x l x H) 508 x 252 x 267 mm
Hauteur (impériale) 10,5 po
Hauteur (métrique) 267 mm
Longueur (impériale) 20 po
Longueur (métrique) 508 mm
Longueur (métrique) de la plateforme 340 mm
Largeur (impériale) 9,9 po
Largeur (métrique) 252 mm
Largeur (métrique) de la plateforme 200 mm
Poids à l’expédition (impériale) 32 lb
Poids à l’expédition (métrique) 14,52 kg
Poids (impériale) 26 lb
Poids (métrique) 11,8 kg
Modèle Roto-shake Genie sans prise
À utiliser avec (application) Fournit une agitation rotative, basculante et orbitale dans une unité compacte, durable et conviviale
À utiliser avec (équipement) Plaques à clip, plateau basculant métallique, bandes magnétiques, plateau antidérapant
Plage d’humidité 0,95
Garantie et services 2 an