Description
- Rotor à godet oscillant R4SS
- Comprend 4 seaux pour des tubes coniques de 15/50 mL Eppendorf
- Pour centrifugeuse CR22N
- Capacité maximale : 40 x 15 mL (capacité nominale)
- Vitesse maximale : 2 900 x g (4 000 tr/min)
- Pour l’isolation sérique, concentration de protéines dans des colonnes ou prélèvement de bactéries ou de cellules dans des tubes à fond rond de 40 x 15 mL
- En acier inox de haute qualité
- Facteur K : 18 298
- Angle du forage : 90°
- Aucun consommable inclus
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | 40 x 15 mL |
| FCR max. | 2,900 x g |
| Vitesse max. | 4,000 RPM |
| Facteur K | 18,298 |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse CR22N |
| Biocontainment | Non |