Description
Requires
Multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
- Capacité : 10 x 50 ml
- Force g maximale : 16 022 g
- Vitesse maximale : 10 500 tr/min
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Description | Rotor, angle, FA 10x50 ml, dia. int. |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Rotor angulaire |
| Capacité | 10 x 50 mL |
| FCR max. | 16 022 x g |
| Vitesse max. | 10 500 tr/min |
| Poids net | 6,710 kg |
| À utiliser avec (équipement) | FC5714 |
| Angle | 38° |
| Comprend | NA |
| Afficher plus |