Learn More
OHAUS™ Rotor angulaire, 6 x 50 ml, fond rond/conique
Code produit 15896622 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 50 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15896622 6 x 50 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15896622 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30130878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    758.00€
    567.33€ / 1 pièces
    Économisez 190.67€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Requires
Multi-centrifugeuse Frontier série 5000
Rotor angulaire à utiliser avec la multi-centrifugeuse Frontier série 5000
  • Capacité : 6 x 50 ml
  • Force g maximale : 4 427 g
  • Vitesse maximale : 6 000 tr/min
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire 6 x 50 ml RB/FA
Matériau Polypropylène
Type Rotor angulaire
Capacité 6 x 50 mL
FCR max. 4 427 x g
Vitesse max. 6 000 tr/min
Poids net 1,460 kg
À utiliser avec (équipement) FC5706
Angle 40°
Comprend Rotor angulaire 6 x 50 ml
Biocontainment Oui, lorsqu’il est utilisé avec les couvercles de confinement biologique