Description
- Coupure du moteur électrique
- moteur triphasé
- Trémie à charnière amovible
- Taille du matériau d'alimentation : < 25 mm
- Finesse finale : < 50 μm
- Convient au broyage de lots de quantités plus grandes d’échantillons
- Finesse finale extrême
- Vitesse réglable pour différentes applications
- Nettoyage facile grâce à l’insert de broyage, au rotor et à la cassette à enfichage rapide interchangeables
- Chambre de broyage, trémie d’alimentation et points d’entrée et de sortie des matériaux en acier inox
- Inserts de meulage optionnels 180° pour le broyage de matériaux durs et cassants par impact supplémentaire
- Rotor distant en option pour réduire la chaleur de frottement
- Finesse finale définie grâce à des tamis de fond dont les ouvertures varient de 0,08 à 10 mm
- Dispositif de verrouillage central
- Gamme étendue d’accessoires d’une grande diversité, y compris de systèmes d’alimentation, de rotors et de tamis
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | 700 x 600 x 1200 mm |
| Alimentation électrique | 200/240 V, 50/60 Hz |
| Comprend | Rotor, tuyau de filtre de 240 mm et récipient de collecte |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Vitesse | 22 à 72 m/s |
| Tension | 200/240 V |